2-Aminoimidazole hemisulphate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
OR10629-1G OR10629-25G OR10629-5G
APOSOR10629-1GEA 164 DKK
APOSOR10629-1G APOSOR10629-25G APOSOR10629-5G
2-Aminoimidazole hemisulphate
2-Aminoimidazole hemisulphate
Formel: C₆H₁₂N₆O₄S
Molekylvægt: 264.26 g/mol
Smeltepunkt: 270 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013162
CAS-nummer: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9