N-Boc-4-bromoaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10620-25G OR10620-5G OR10620-1G
APOSOR10620-25GEA 654 DKK
APOSOR10620-25G APOSOR10620-5G APOSOR10620-1G
N-Boc-4-bromoaniline
N-Boc-4-bromoaniline
Formel: C₁₁H₁₄BrNO₂
Smeltepunkt: 103…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01006612
CAS-nummer: 131818-17-2