4-Bromphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10618-25G OR10618-100G OR10618-500G
APOSOR10618-25GEA 164 DKK
APOSOR10618-25G APOSOR10618-100G APOSOR10618-500G
4-Bromphenol 98%
4-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
Molekylvægt: 173.01 g/mol
Kogepunkt: 235…238 °C
Smeltepunkt: 61…66 °C
Massefylde: 1.84 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002313
CAS-nummer: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 13,01413