4-Bromanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10617-100G OR10617-25G
APOSOR10617-100GEA 589 DKK
APOSOR10617-100G APOSOR10617-25G
4-Bromanilin 98%
4-Bromanilin
Formel: C₆H₆BrN
Kogepunkt: 222…224 °C
Smeltepunkt: 56…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007822
CAS-nummer: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III