1,3-Dibrom-2-propanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1061-1G OR1061-25G OR1061-5G
APOSOR1061-1GEA 218 DKK
APOSOR1061-1G APOSOR1061-25G APOSOR1061-5G
1,3-Dibrom-2-propanol
1,3-Dibromo-2-propanol
Formel: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
Kogepunkt: 215 °C
Massefylde: 2,136 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 47 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000216
CAS-nummer: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,III