1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsyrepinacolester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10602-1G OR10602-25G OR10602-5G
APOSOR10602-1GEA 164 DKK
APOSOR10602-1G APOSOR10602-25G APOSOR10602-5G
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsyrepinacolester
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsyrepinacolester
Formel: C₁₆H₂₁BN₂O₂
Smeltepunkt: 86…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03789252
CAS-nummer: 761446-45-1
EINECS: 261-911-9