2-Amino-6-chlorpurin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloroguanine, 6-Chloro-7H-purin-2-ylamine
OR10600-100G OR10600-25G OR10600-500G
APOSOR10600-100GEA 240 DKK
APOSOR10600-100G APOSOR10600-25G APOSOR10600-500G
2-Amino-6-chlorpurin 99%
2-Amino-6-chloropurine
Formel: C₅H₄ClN₅
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075252
CAS-nummer: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7