4-Brom-2-chlorbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR1060-25G OR1060-100G OR1060-5G
APOSOR1060-25GEA 339 DKK
APOSOR1060-25G APOSOR1060-100G APOSOR1060-5G
4-Brom-2-chlorbenzoesyre
4-Brom-2-chlorbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrClO₂
Smeltepunkt: 171…175 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00040903
CAS-nummer: 59748-90-2
EINECS: 261-911-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III