4-Vinylphenylboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dihydroxy(4-vinylphenyl)borane, (4-Vinylphenyl)metaboric acid, 4-Vinylbenzeneboronic acid
OR10599-25G OR10599-5G
APOSOR10599-25GEA 959 DKK
APOSOR10599-25G APOSOR10599-5G
4-Vinylphenylboronsyre 97%
4-Vinylphenylboronsyre
Formel: C₈H₉BO₂
Molekylvægt: 147.97 g/mol
Smeltepunkt: 190…193 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00239441
CAS-nummer: 2156-04-9