1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10596-5G OR10596-10G OR10596-25G
APOSOR10596-5GEA 164 DKK
APOSOR10596-5G APOSOR10596-10G APOSOR10596-25G
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde 95%
1-Tritylimidazole-4-carbaldehyde
Formel: C₂₃H₁₈N₂O
Smeltepunkt: 187…192 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179554
CAS-nummer: 33016-47-6