2,4,5-Triiodimidazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4,5-Triiodo-1H-imidazole
OR10591-5G OR10591-1G OR10591-10G
APOSOR10591-5GEA 240 DKK
APOSOR10591-5G APOSOR10591-1G APOSOR10591-10G
2,4,5-Triiodimidazol
2,4,5-Triiodoimidazole
Formel: C₃HI₃N₂
Smeltepunkt: 186…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068812
CAS-nummer: 1746-25-4