Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid
OR10587-25G OR10587-5G OR10587-100G
APOSOR10587-25GEA 240 DKK
APOSOR10587-25G APOSOR10587-5G APOSOR10587-100G
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid 98%
Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₃
Molekylvægt: 130.14 g/mol
Smeltepunkt: 87…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031016
CAS-nummer: 5337-03-1