Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Tetrahydropyranyl-4-acetic acid
OR10586-1G
OR10586-5G
OR10586-10G
APOSOR10586-1GEA
164
DKK
APOSOR10586-1G
APOSOR10586-5G
APOSOR10586-10G
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Tetrahydropyran-4-acetic acid
Formel:
C₇H₁₂O₃ Molekylvægt: 144.1700 g/mol Smeltepunkt: 60…63 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01631204 CAS-nummer: 85064-61-5 |