4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid, (4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR10584-1G OR10584-5G
APOSOR10584-1GEA 741 DKK
APOSOR10584-1G APOSOR10584-5G
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₄BNO₃
Molekylvægt: 219.05 g/mol
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03411950
CAS-nummer: 389621-81-2