4-Aminonicotinsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Amino-nicotinic acid, 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
OR1058-1G OR1058-25G OR1058-5G
APOSOR1058-1GEA 164 DKK
APOSOR1058-1G APOSOR1058-25G APOSOR1058-5G
4-Aminonicotinsyre 99%
4-Aminonicotinsyre
Formel: C₆H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 307…312 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234183
CAS-nummer: 7418-65-7