4-Nitrophenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Nitrobenzeneboronic acid, (4-Nitrophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-nitrophenyl)borane, (4-Nitrophenyl)metaboric acid
OR10572-1G OR10572-5G OR10572-25G
APOSOR10572-1GEA 164 DKK
APOSOR10572-1G APOSOR10572-5G APOSOR10572-25G
4-Nitrophenylboronsyre
4-Nitrophenylboronsyre
Formel: C₆H₆BNO₄
Molekylvægt: 166.93 g/mol
Smeltepunkt: 285…290 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00161360
CAS-nummer: 24067-17-2