(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10558-100MG OR10558-1G
APOSOR10558-100MGEA 545 DKK
APOSOR10558-100MG APOSOR10558-1G
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 95%
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Formel: C₇H₉BO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095261
CAS-nummer: 850567-97-4