4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10555-1G
OR10555-5G
APOSOR10555-1GEA
164
DKK
APOSOR10555-1G
APOSOR10555-5G
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₁₀BNO₃ Smeltepunkt: 200…220 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03788427 CAS-nummer: 121177-82-0 |