3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR10554-1G
OR10554-250MG
APOSOR10554-1GEA
240
DKK
APOSOR10554-1G
APOSOR10554-250MG
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₁₀BNO₃ Smeltepunkt: 114…124 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04038918 CAS-nummer: 832695-88-2 |