Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
OR10552-100G OR10552-25G OR10552-500G
APOSOR10552-100GEA 1090 DKK
APOSOR10552-100G APOSOR10552-25G APOSOR10552-500G
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Methyl tetrahydropyran-4-carboxylate
Formel: C₇H₁₂O₃
Molekylvægt: 144.1684 g/mol
Kogepunkt: 196.8 °C
Smeltepunkt: –33 °C
Massefylde: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075170
CAS-nummer: 110238-91-0