Methyl oxindole-5-carboxylate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl Oxindole-5-carboxylate
OR10550-100MG OR10550-1G
APOSOR10550-100MGEA 164 DKK
APOSOR10550-100MG APOSOR10550-1G
Methyl oxindole-5-carboxylate 96%
Methyl oxindole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₃
Smeltepunkt: 192…199 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02179600
CAS-nummer: 199328-10-4