Methylindol-7-carboxylat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10545-25G OR10545-5G
APOSOR10545-25GEA 741 DKK
APOSOR10545-25G APOSOR10545-5G
Methylindol-7-carboxylat 97%
Methylindol-7-carboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
Smeltepunkt: 47…48 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00211064
CAS-nummer: 93247-78-0