Methylindol-6-carboxylat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 1H-indole-6-carboxylate
OR10544-5G OR10544-25G OR10544-100G
APOSOR10544-5GEA 164 DKK
APOSOR10544-5G APOSOR10544-25G APOSOR10544-100G
Methylindol-6-carboxylat 98%
Methylindol-6-carboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekylvægt: 175.19 g/mol
Smeltepunkt: 76…80 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00211063
CAS-nummer: 50820-65-0