1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10543-1G OR10543-25G OR10543-5G
APOSOR10543-1GEA 164 DKK
APOSOR10543-1G APOSOR10543-25G APOSOR10543-5G
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
1-Methylimidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 247…250 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00955677
CAS-nummer: 41806-40-0