1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-1H-imidazole-2-carboxylic acid
OR10541-1G OR10541-250MG OR10541-5G
APOSOR10541-1GEA 567 DKK
APOSOR10541-1G APOSOR10541-250MG APOSOR10541-5G
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid 98%
1-Methylimidazole-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molekylvægt: 126.11 g/mol
Smeltepunkt: 94…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01863421
CAS-nummer: 20485-43-2