Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10539-1G OR10539-5G OR10539-25G
APOSOR10539-1GEA 0 DKK
APOSOR10539-1G APOSOR10539-5G APOSOR10539-25G
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 99+%
Methyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formel: C₅H₄BrNO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788565
CAS-nummer: 54045-74-8