4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10527-25G OR10527-5G
APOSOR10527-25GEA 839 DKK
APOSOR10527-25G APOSOR10527-5G
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02684315
CAS-nummer: 208399-66-0