4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10521-1G OR10521-5G
APOSOR10521-1GEA 567 DKK
APOSOR10521-1G APOSOR10521-5G
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BNO₃
Smeltepunkt: 162…167 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04039353
CAS-nummer: 397843-67-3