5-(Hydroxymethyl)indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1H-Indol-5-yl)methanol
OR10507-1G OR10507-250MG OR10507-5G
APOSOR10507-1GEA 889 DKK
APOSOR10507-1G APOSOR10507-250MG APOSOR10507-5G
5-(Hydroxymethyl)indole
5-(Hydroxymethyl)indole
Formel: C₉H₉NO
Smeltepunkt: 66…70 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02179594
CAS-nummer: 1075-25-8