3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR10500-100G
OR10500-25G
OR10500-5G
APOSOR10500-100GEA
1480
DKK
APOSOR10500-100G
APOSOR10500-25G
APOSOR10500-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₇H₉BO₃ Smeltepunkt: 93…99 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01317846 CAS-nummer: 87199-15-3 |