4-Bromo-3-picoline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR1050-1G
OR1050-250MG
OR1050-5G
APOSOR1050-1GEA
186
DKK
APOSOR1050-1G
APOSOR1050-250MG
APOSOR1050-5G
4-Bromo-3-picoline hydrochloride
4-Bromo-3-picoline hydrochloride
Formel:
C₆H₇BrClN Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04966778 CAS-nummer: 40899-37-4 |