4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10496-100G OR10496-25G
APOSOR10496-100GEA 2870 DKK
APOSOR10496-100G APOSOR10496-25G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₄
Smeltepunkt: 60…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003328
CAS-nummer: 708-76-9