4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10495-25G OR10495-5G
APOSOR10495-25GEA 2480 DKK
APOSOR10495-25G APOSOR10495-5G
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₄
Smeltepunkt: 225 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01407645
CAS-nummer: 22080-96-2