5-Chlor-8-hydroxychinolin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinolin-8-ol, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
OR1049-100G OR1049-500G
APOSOR1049-100GEA 186 DKK
APOSOR1049-100G APOSOR1049-500G
5-Chlor-8-hydroxychinolin 98%
Cloxiquina
Formel: C₉H₆ClNO
Smeltepunkt: 121…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006788
CAS-nummer: 130-16-5
EINECS: 204-978-1