Indol-6-carbaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10489-25G OR10489-5G
APOSOR10489-25GEA 1560 DKK
APOSOR10489-25G APOSOR10489-5G
Indol-6-carbaldehyd
Indol-6-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Smeltepunkt: 127…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179596
CAS-nummer: 1196-70-9