Indol-5-carbaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
OR10488-25G OR10488-5G
APOSOR10488-25GEA 1490 DKK
APOSOR10488-25G APOSOR10488-5G
Indol-5-carbaldehyd 98%
Indol-5-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Smeltepunkt: 96…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093664
CAS-nummer: 1196-69-6