Indol-4-carbaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10487-100G OR10487-25G OR10487-5G
APOSOR10487-100GEA 0 DKK
APOSOR10487-100G APOSOR10487-25G APOSOR10487-5G
Indol-4-carbaldehyd 98%
Indol-4-carbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Smeltepunkt: 139…145 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01632221
CAS-nummer: 1074-86-8