5-Formyl-2-thiophenboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
OR10486-100G
OR10486-25G
OR10486-5G
APOSOR10486-100GEA
1620
DKK
APOSOR10486-100G
APOSOR10486-25G
APOSOR10486-5G
5-Formyl-2-thiophenboronsyre
5-Formyl-2-thiophenboronsyre
Formel:
C₅H₅BO₃S Smeltepunkt: 132…135 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02093666 CAS-nummer: 4347-33-5 |