2-Formyl-3-thiophenboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10484-25G OR10484-5G
APOSOR10484-25GEA 3870 DKK
APOSOR10484-25G APOSOR10484-5G
2-Formyl-3-thiophenboronsyre 97%
2-Formyl-3-thiophenboronsyre
Formel: C₅H₅BO₃S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01075678
CAS-nummer: 4347-31-3