4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10479-1G OR10479-500MG
APOSOR10479-1GEA 985 DKK
APOSOR10479-1G APOSOR10479-500MG
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₄S
Smeltepunkt: 135…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093076
CAS-nummer: 352530-24-6