4-Ethylphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10478-100G OR10478-25G
APOSOR10478-100GEA 436 DKK
APOSOR10478-100G APOSOR10478-25G
4-Ethylphenylboronsyre
Formel: C₈H₁₁BO₂
Smeltepunkt: 150…155 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00859377
CAS-nummer: 63139-21-9