Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR10474-1G
OR10474-5G
OR10474-10G
APOSOR10474-1GEA
164
DKK
APOSOR10474-1G
APOSOR10474-5G
APOSOR10474-10G
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formel:
C₆H₆BrNO₂S Smeltepunkt: 68…70 °C Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD03788564 CAS-nummer: 100367-77-9 |