2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
OR10468-25G OR10468-5G
APOSOR10468-25GEA 622 DKK
APOSOR10468-25G APOSOR10468-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
Smeltepunkt: 128…136 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02179453
CAS-nummer: 380430-53-5