2,5-Dimethylphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10463-25G OR10463-5G
APOSOR10463-25GEA 251 DKK
APOSOR10463-25G APOSOR10463-5G
2,5-Dimethylphenylboronsyre 98%
2,5-Dimethylphenylboronsyre
Formel: C₈H₁₁BO₂
Smeltepunkt: 186…191 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01863525
CAS-nummer: 85199-06-0