2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10449-1G OR10449-5G
APOSOR10449-1GEA 183 DKK
APOSOR10449-1G APOSOR10449-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Formel: C₈H₉BO₃
Smeltepunkt: 260…270 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02681979
CAS-nummer: 227305-69-3