2,4-Dichlorphenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dihydroxy(2,4-dichlorophenyl)borane, 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid, (2,4-Dichlorophenyl)metaboric acid
OR10443-25G OR10443-5G OR10443-100G
APOSOR10443-25GEA 327 DKK
APOSOR10443-25G APOSOR10443-5G APOSOR10443-100G
2,4-Dichlorphenylboronsyre 98%
2,4-Dichlorphenylboronsyre
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
Smeltepunkt: 246…249 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013930
CAS-nummer: 68716-47-2