3,5-Dichlorphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10442-100G OR10442-25G OR10442-5G
APOSOR10442-100GEA 1080 DKK
APOSOR10442-100G APOSOR10442-25G APOSOR10442-5G
3,5-Dichlorphenylboronsyre
3,5-Dichlorphenylboronsyre
Formel: C₆H₅BCl₂O₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051935
CAS-nummer: 67492-50-6