1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,5-Dicarboxy-1-methyl-1H-imidazole, 1-Methylimidazole-4,5-dicarboxylic Acid
OR10441-1G OR10441-5G
APOSOR10441-1GEA 600 DKK
APOSOR10441-1G APOSOR10441-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₄
Smeltepunkt: 262 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01552045
CAS-nummer: 19485-38-2