3,5-Dibromtoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Dibromo-5-methylbenzene
OR10440-25G OR10440-100G
APOSOR10440-25GEA 164 DKK
APOSOR10440-25G APOSOR10440-100G
3,5-Dibromtoluen 97%
3,5-Dibromtoluen
Formel: C₇H₆Br₂
Kogepunkt: 246 °C
Smeltepunkt: 37…41 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013528
CAS-nummer: 1611-92-3