2,5-Dibrom-1-methylimidazol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10435-1G OR10435-5G
APOSOR10435-1GEA 1160 DKK
APOSOR10435-1G APOSOR10435-5G
2,5-Dibrom-1-methylimidazol 98%
2,5-Dibromo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₄Br₂N₂
Smeltepunkt: 68…72 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01632217
CAS-nummer: 53857-59-3